Learn More
NEpsilon-Boc-L-lisina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nepsilon-Boc-L-lysine |
| CAS | 2418-95-3 |
| Fórmula molecular | C11H22N2O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | N6-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-L-lysine, N6-Carboxy-L-lysine N6-tert-Butyl Ester, (2S)-2-Amino-6-(tert-butoxycarbonylamino)hexanoic Acid, N-ω-(tert-Butoxycarbonyl)-L-lysine, N6-(tert-Butoxycarbonyl)-L-lysine, Nepsilon-tert-Butoxycarbonyl-L-lysine, epsilon-BOC-L-lysine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H22N2O4/c1-11(2,3)17-10(16)13-7-5-4-6-8(12)9(14)15/h8H,4-7,12H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)/t8-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)NCCCC[C@H](N)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-amino-6-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]hexanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 246.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 246.158 |