Learn More
Clorhidrato de éster Nepsilon-Boc-L-lisina tert-butil, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15478076
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15478076 1 g 1 g
15498076 250 mg 250 miligramos
15488076 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15478076 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62993.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13288-57-8 | C15H31ClN2O4 | 338.87 g/mol
Nepsilon-Boc-L-lysine tert-butyl ester hydrochloride is an pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de éster Nepsilon-Boc-L-lisina tert-butil es un intermediario farmacéutico.
Solubilidad
insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13288-57-8
Fórmula molecular C15H31ClN2O4
Peso molecular (g/mol) 338.87
Número MDL MFCD00038899
Clave InChI TZBPQINFXPIRBX-VAMKTSTMNA-N
Sinónimo h-lys boc-otbu.hcl, h-lys boc-otbu hcl, ne-boc-l-lysine tert-butyl ester hydrochloride, h-l-lys boc-otbu*hcl, c15h30n2o4.hcl, pubchem18975, lys boc-otbu hcl, h-lys boc-obut hcl, h-lys boc-otbu?hcl, h-lys boc-otbu hydrochloride
PubChem CID 13819885
SMILES Cl.CC(C)(C)OC(=O)NCCCC[C@H](N)C(=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nepsilon-Boc-L-lysine tert-butyl ester hydrochloride
Color Blanco
Información de solubilidad Insoluble in water.
Nombre IUPAC tert-butyl (2S)-2-amino-6-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}hexanoate hydrochloride
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 338.87
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo