Learn More
Clorhidrato de éster metílico de Nepsilon-Boc-L-lisina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15410569
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15410569 1 g 1 g
15420569 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15410569 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63727.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2389-48-2 | C12H25ClN2O4 | 296.79 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Manténgase refrigerado. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2389-48-2
Fórmula molecular C12H25ClN2O4
Peso molecular (g/mol) 296.79
Número MDL MFCD00076959
Clave InChI NANRHOPPXCBHGI-MVRPGTNWNA-N
Sinónimo h-lys boc-ome.hcl, h-lys boc-ome hcl, h-lys boc-ome hydrochloride, lys boc-ome.hcl, s-methyl 2-amino-6-tert-butoxycarbonyl amino hexanoate hydrochloride, methyl 2s-2-amino-6-tert-butoxycarbonyl amino hexanoate hydrochloride, pubchem18976, h-lys boc-ome?cl, lys boc-ome. hcl, h-lys boc-ome??hcl
PubChem CID 16218818
Nombre IUPAC methyl (2S)-2-amino-6-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}hexanoate hydrochloride
SMILES Cl.COC(=O)[C@@H](N)CCCCNC(=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nepsilon-Boc-L-lysine methyl ester hydrochloride
Beilstein 5173577
Información de solubilidad Soluble in methanol.
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.79
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido