Learn More
Nepsilon-Boc-D-lisina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15459218
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15459218 250 mg 250 miligramos
15449218 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15459218 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62736.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 31202-69-4 | C11H22N2O4 | 246.31 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31202-69-4
Fórmula molecular C11H22N2O4
Peso molecular (g/mol) 246.31
Número MDL MFCD00076958
Clave InChI VVQIIIAZJXTLRE-SVGMAFHSNA-N
Sinónimo h-d-lys boc-oh, r-2-amino-6-tert-butoxycarbonyl amino hexanoic acid, n-epsilon-boc-d-lysine, d-lysine, n6-1,1-dimethylethoxy carbonyl, 2r-2-amino-6-tert-butoxycarbonyl amino hexanoic acid, ambotzhaa6310, n6-tert-butoxycarbonyl-d-lysine, n-epsilon-t-butyloxycarbonyl-d-lysine
PubChem CID 7018774
Nombre IUPAC (2R)-2-amino-6-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}hexanoic acid
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCCC[C@@H](N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nepsilon-Boc-D-lysine
Color Blanco
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.3
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo