Learn More
Nepsilon-benciloxycarbonil-Nalfa-Boc-L-lisina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15415898
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Unit Size:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
15415898 10 g 10 g
15405898 2 g 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15415898 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H59537.09
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 2389-45-9 | C19H28N2O6 | 380.44 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2389-45-9
Fórmula molecular C19H28N2O6
Peso molecular (g/mol) 380.44
Número MDL MFCD00065584
Clave InChI BDHUTRNYBGWPBL-GGYSOQFKNA-N
Sinónimo boc-lys z-oh, n-boc-n'-cbz-l-lysine, boc-lys cbz-oh, boc-l-lys z-oh, nalpha-boc-nepsilon-cbz-l-lysine, s-6-benzyloxy carbonyl amino-2-tert-butoxycarbonyl amino hexanoic acid, 2s-6-benzyloxy carbonyl amino-2-tert-butoxycarbonyl amino hexanoic acid, n-alpha-boc-n-epsilon-benzyloxycarbonyl-l-lysine, nalpha-tert-butoxycarbonyl-nepsilon-carbobenzoxy-l-lysine, n-alpha-t-butyloxycarbonyl-n-epsilon-benzyloxycarbonyl-l-lysine
PubChem CID 2724765
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCCNC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Specifications
Nombre del producto químico o material Nepsilon-Benzyloxycarbonyl-Nalpha-Boc-L-lysine
Cantidad 10 g
Beilstein 1917222
Nombre IUPAC (2S)-6-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}hexanoic acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 380.44
Porcentaje de pureza 95%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.