Learn More
Nepsilon-benciloxycarbonil-Nalfa-Boc-L-lisina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15405898
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15405898 2 g 2 g
15415898 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15405898 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59537.04
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2389-45-9 | C19H28N2O6 | 380.44 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2389-45-9
Fórmula molecular C19H28N2O6
Peso molecular (g/mol) 380.44
Número MDL MFCD00065584
Clave InChI BDHUTRNYBGWPBL-GGYSOQFKNA-N
Sinónimo boc-lys z-oh, n-boc-n'-cbz-l-lysine, boc-lys cbz-oh, boc-l-lys z-oh, nalpha-boc-nepsilon-cbz-l-lysine, s-6-benzyloxy carbonyl amino-2-tert-butoxycarbonyl amino hexanoic acid, 2s-6-benzyloxy carbonyl amino-2-tert-butoxycarbonyl amino hexanoic acid, n-alpha-boc-n-epsilon-benzyloxycarbonyl-l-lysine, nalpha-tert-butoxycarbonyl-nepsilon-carbobenzoxy-l-lysine, n-alpha-t-butyloxycarbonyl-n-epsilon-benzyloxycarbonyl-l-lysine
PubChem CID 2724765
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCCNC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nepsilon-Benzyloxycarbonyl-Nalpha-Boc-L-lysine
Cantidad 2 g
Beilstein 1917222
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-6-(fenilmetoxicarbonilamino)hexanoico
Formula Weight (peso de la fórmula) 380.44
Porcentaje de pureza 95%