Learn More
Clorhidrato de éster de bencilo de Nepsilon-benciloxicarbonil-L-lisina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15478466
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15478466 5 g 5 g
15468466 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15478466 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63714.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6366-70-7
Fórmula molecular C21H27ClN2O4
Peso molecular (g/mol) 406.91
Número MDL MFCD00038981
Clave InChI NWSFLBWTZZJOAF-FYZYNONXSA-N
Sinónimo h-lys z-obzl.hcl, n6-cbz-l-lysine benzyl ester hydrochloride, h-lys z-obzl hydrochloride, s-benzyl 2-amino-6-benzyloxy carbonyl amino hexanoate hydrochloride, h-lys z-obzl hcl, h-lys z-obzl inverted exclamation mark currencyhcl, lys z-obzl.hcl, benzyl 2s-2-amino-6-benzyloxy carbonyl amino hexanoate hydrochloride, s-benzyl 2-amino-6-benzyloxy carbonyl amino hexanoate hcl, lys z-obzl hcl
PubChem CID 11750132
Nombre IUPAC benzyl (2S)-2-amino-6-{[(2-phenylacetyl)oxy]amino}hexanoate hydrochloride
SMILES Cl.N[C@@H](CCCCNOC(=O)CC1=CC=CC=C1)C(=O)OCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nepsilon-Benzyloxycarbonyl-L-lysine benzyl ester hydrochloride
Color Blanco
Beilstein 3580519
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 406.9
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo