Learn More
Nepsilon-alilooxicarbonil-Nalfa-Fmoc-D-lisina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15412839
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15412839 5 g 5 g
15402839 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15412839 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H66861.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 214750-75-1 | C25H28N2O6 | 452.51 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 214750-75-1
Fórmula molecular C25H28N2O6
Peso molecular (g/mol) 452.51
Número MDL MFCD00798639
Clave InChI OJBNDXHENJDCBA-JOCHJYFZSA-N
Sinónimo fmoc-d-lys alloc-oh, fmoc-d-lys aloc-oh, n-fmoc-n'-allyloxycarbonyl-d-lysine, r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-6-allyloxy carbonyl amino hexanoic acid, ambotzfaa1329, n, a-alloc-n, a-fmoc-d-lysine, a-fmoc-n, a-alloc-d-lysine, fmoc-d-lys alloc-oh hplc, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-n-epsilon-allyl-oxycarbonyl-d-lysine, n∼2∼-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl-n∼6∼-prop-2-en-1-yl oxy carbonyl-d-lysine
PubChem CID 51340505
Nombre IUPAC (2R)-2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-6-{[(prop-2-en-1-yloxy)carbonyl]amino}hexanoic acid
SMILES OC(=O)[C@@H](CCCCNC(=O)OCC=C)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nepsilon-Allyloxycarbonyl-Nalpha-Fmoc-D-lysine
Color Blanco
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 452.51
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo