Learn More
Nepsilon-Acetil-Nalfa-Fmoc-L-lisina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15488718
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15488718 5 g 5 g
15498718 250 mg 250 miligramos
15478718 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15488718 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62154.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 159766-56-0 | Molecular Formula: C23H26N2O5 | Molecular Weight: 410.47 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 159766-56-0
Fórmula molecular C23H26N2O5
Peso molecular (g/mol) 410.47
Número MDL MFCD00077409
Clave InChI HQLBYVWJOXITAM-RNZRUAGMNA-N
Sinónimo fmoc-lys ac-oh, fmoc-n'-acetyl-l-lysine, nalpha-fmoc-nepsilon-acetyl-l-lysine, l-lysine, n6-acetyl-n2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl, 2s-6-acetamido-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino hexanoic acid, fmoc-lys ac, fmoc-lysine ac-oh, fmoc-l-lys ac-oh, ksc005q1n, fmoc-n-epsilon-acetyl-l-lysine
PubChem CID 7018846
Nombre IUPAC ácido (2S)-6-acetamido-2-(9H-fluoren-9-ilmetoxicarbonilamino)hexanoico
SMILES CC(=O)NCCCC[C@H](NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nepsilon-Acetyl-Nalpha-Fmoc-L-lysine
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 410.46
Porcentaje de pureza 98%