Learn More
Nepsilon-Acetil-Nalfa-Boc-L-lisina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15498868
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15498868 5 g 5 g
15408878 250 mg 250 miligramos
15488868 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15498868 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62347.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6404-26-8
Fórmula molecular C13H24N2O5
Peso molecular (g/mol) 288.34
Número MDL MFCD00057791
Clave InChI IOKOUUAPSRCSNT-UEQNJFAPNA-N
Sinónimo boc-lys ac-oh, n-boc-n'-acetyl-l-lysine, s-6-acetamido-2-tert-butoxycarbonyl amino hexanoic acid, boc-lys-ac-oh, n-boc-n-acetyl-l-lisine, boc-n-epsilon-acetyl-l-lysine, na-t-boc-n-epsilon-acetyl-l-lysine, 2s-6-acetylamino-2-tert-butoxycarbonylamino hexanoic acid, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-6-acetamidohexanoic acid
PubChem CID 7016049
Nombre IUPAC ácido (2S)-6-acetamido-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]hexanoico
SMILES CC(=O)NCCCC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nepsilon-Acetyl-Nalpha-Boc-L-lysine
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.34
Porcentaje de pureza 98%