Learn More
Nepsilon-Acetyl-L-lysine, MedChemExpress
Código de producto. 16425586
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16425586 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16425586 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY113426
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Nepsilon-Acetyl-L-lysine is a derivative of the amino acid lysine.
Nepsilon-Acetyl-L-lysine is a derivative of the amino acid lysine.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nepsilon-Acetyl-L-lysine
CAS 692-04-6
Color White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H16N2O3
Información de solubilidad H2O : 50 mg/mL (265.65 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (5.31 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES N[C@@H](CCCCNC(C)=O)C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 188.22
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.22
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Sólido