Learn More
Nepsilon-4-[4-(dimetilamino)fenolazo]benzoil-Nalfa-Fmoc-L-lisina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15438176
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15438176 250 mg 250 miligramos
15428176 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15438176 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63214.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 146998-27-8 | C36H37N5O5 | 619.72 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 146998-27-8
Fórmula molecular C36H37N5O5
Peso molecular (g/mol) 619.72
Número MDL MFCD00467694
Clave InChI FPOPWTDBGMLRNG-YGFIFORBNA-N
Sinónimo fmoc-lys dabcyl-oh, fmoc-lys dadcyl-oh, s,e-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-6-4-4-dimethylamino phenyl diazenyl benzamido hexanoic acid, ambotzfaa1498, fmoc-l-lys dabcyl-oh, n, a-fmoc-n, a-dabcyl-l-lysine, nalpha-fmoc-nepsilon-dabcyl-l-lysine, na-fmoc-ne-dimethylaminophenyldiazobenzoyl-l-lysine, a-4-4-dimethylamino phenylazo benzoyl-n, a-fmoc-l-lysine
PubChem CID 2756070
Nombre IUPAC (2S)-6-[(4-{2-[4-(dimethylamino)phenyl]diazen-1-yl}phenyl)formamido]-2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)hexanoic acid
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=C(C=C1)C(=O)NCCCC[C@H](NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nepsilon-4-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzoyl-Nalpha-Fmoc-L-lysine
Color Rojo
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 619.71
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo cristalino