Learn More
Nepsilon-2,4-dinitrofenil-Nalfa-Fmoc-L-lisina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15469508
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15469508 1 g 1 g
15489508 250 mg 250 miligramos
15479508 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15469508 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63050.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 148083-64-1 | C27H26N4O8 | 534.53 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 148083-64-1
Fórmula molecular C27H26N4O8
Peso molecular (g/mol) 534.53
Número MDL MFCD00273454
Clave InChI OENCMORJQAUAAJ-FQKVKQEKNA-N
Sinónimo fmoc-lys dnp-oh, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-6-2,4-dinitrophenyl amino hexanoic acid, fmoc-l-lys dnp-oh, n-fmoc-n'-2,4-dinitrophenyl-l-lysine, fmoc-lys dnp, 2s-6-2,4-dinitrophenyl amino-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino hexanoic acid, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-n-epsilon-2,4-dinitrophenyl-l-lysine
PubChem CID 44593781
Nombre IUPAC (2S)-6-[(2,4-dinitrophenyl)amino]-2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)hexanoic acid
SMILES OC(=O)[C@H](CCCCNC1=C(C=C(C=C1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nepsilon-2,4-Dinitrophenyl-Nalpha-Fmoc-L-lysine
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 534.52
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido