Learn More
NEpsilon-(1-Carboximetil)-L-lisina, TRC
Código de producto. 30010292
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010292 1 mg 1 miligramo
30008730 10 mg 10 miligramos
30011017 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010292 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC1800751MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5746-04-3
Fórmula molecular C8 H16 N2 O4
Peso molecular (g/mol) 204.22
Sinónimo L-Lysine, N6-(carboxymethyl)-, Lysine, N6-(carboxymethyl)-, L- (8CI), N6-(Carboxymethyl)-L-lysine, N6-(Carboxymethyl)lysine, Nε-(Carboxymethyl)lysine, ε-(Carboxymethyl)lysine
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-6-(carboximetilamino)hexanoico
SMILES N[C@@H](CCCCNCC(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ne-(1-Carboxymethyl)-L-lysine
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C8H16N2O4/c9-6(8(13)14)3-1-2-4-10-5-7(11)12/h6,10H,1-5,9H2,(H,11,12)(H,13,14)/t6-/m0/s1
Cantidad 1 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.111
Porcentaje de pureza >95%