Learn More
NEpsilon-(1-carboximetil)-L-lisina-d4, TRC
Código de producto. 30348947
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
30348947 0.5 mg 0.50 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30348947 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC1800770.5MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Neta-(1-Carboxymethyl)-L-lysine-d4
CAS 936233-18-0
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C8H12D4N2O4
Cantidad 0.5 mg
Sinónimo 2-Amino-6-(carboxymethylamino)hexanoic Acid-d4, N6-(Carboxymethyl)lysine-d4, N6-(Carboxymethyl)-L-lysine-d4, CML-d4
Fórmula InChI InChI=1S/C8H16N2O4/c9-6(8(13)14)3-1-2-4-10-5-7(11)12/h6,10H,1-5,9H2,(H,11,12)(H,13,14)/t6-/m0/s1/i1D2,2D2
SMILES N[C@H](C(O)=O)CC([2H])([2H])C([2H])([2H])CNCC(O)=O
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-6-(carboximetilamino)-4,4,5,5-tetradeuteriohexanoico
Peso molecular (g/mol) 208.25
Porcentaje de pureza >95