Learn More
NEpsilon-(1-Carboxetil)-L-lisina (mezcla de diastereomeros), TRC
Código de producto. 30010417
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010417 10 mg 10 miligramos
30011935 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30010417 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC17807010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5746-03-2
Fórmula molecular C9H18N2O4
Peso molecular (g/mol) 218.25
Sinónimo Nepsilon-(1-Carboxyethyl)lysine, N6-(1-Carboxyethyl)-L-lysine, N6-(1'-Carboxyethyl)lysine, CEL;
SMILES CC(NCCCC[C@H](N)C(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nepsilon-(1-Carboxyethyl)-L-lysine(Mixture of Diastereomers)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.1267
Porcentaje de pureza >95%