Learn More
Tocris Bioscience™ Nepicastat hydrochloride
Potent and selective dopamine β-hydroxylase (DBH) inhibitor; orally bioavailable
Marca: Tocris Bioscience™ 5037/50
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Nepicastat hydrochloride is a potent and selective dopamine β-hydroxylase (DBH) inhibitor (IC50 = 9 nM) . Selective for DBH over 12 other enzymes. Decreases noradrenaline and increases dopamine levels in tissues and plasma in hypertensive rats. Prevents progressive left ventricular dysfunction in an in vivo heart failure model. Also potentiates the stimulus effects of cocaine without producing cocaine-like effects in rats. Orally bioavailable.Especificaciones
| 5-(Aminomethyl)-1-[(2S)-5,7-difluoro-1,2,3,4-tetrahydro-2-naphthalenyl]-1,3-dihydro-2H-imidazole-2-thione hydrochloride | |
| 170151-24-3 | |
| 50 mg |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?