Learn More
Nepafenac, TRC
Código de producto. 30481660
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30481660 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30481660 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN390080100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nepafenac
CAS 78281-72-8
Fórmula molecular C15 H14 N2 O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo Benzeneacetamide','2-amino-3-benzoyl-, 2-Amino-3-benzoylbenzeneacetamide, AHR 9434, AL 6515, Nepafenac, Nevanac
Fórmula InChI InChI=1S/C15H14N2O2/c16-13(18)9-11-7-4-8-12(14(11)17)15(19)10-5-2-1-3-6-10/h1-8H,9,17H2,(H2,16,18)
SMILES NC(=O)Cc1cccc(C(=O)c2ccccc2)c1N
Nombre IUPAC 2-(2-amino-3-benzoilfenil)acetamida
Peso molecular (g/mol) 254.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.1055