Learn More
Nepafenac, MedChemExpress
Código de producto. 16407256
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16407256 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16407256 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17357
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
MedChemExpress Nepafenac(AHR 9434; AL 6515; Nevanac) is a selective COX-2 inhibitor; is prodrug of Amfenac.
Nepafenac(AHR 9434
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nepafenac
CAS 78281-72-8
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H14N2O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo AHR 9434 AL 6515
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (393.27 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N)CC1=CC=CC(C(C2=CC=CC=C2)=O)=C1N
Peso molecular (g/mol) 254.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.28
Porcentaje de pureza 99.51%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation