Learn More
Nepafenac-d5, MedChemExpress
Código de producto. 16497298
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497298 10 mg 10 miligramos
16469807 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16497298 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17357S
MedChemExpress Nepafenac D5 (AHR-9434 D5) is the deuterium labeled Nepafenac, which is a selective COX-2 inhibitor.
Nepafenac D5 (AHR-9434 D5) is the deuterium labeled Nepafenac, which is a selective COX-2 inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nepafenac-d5
CAS 1246814-53-8
Notas de grado de pureza Research
Forma física Sólido
Fórmula molecular C15H9D5N2O2
Color Yellow
Sinónimo AHR-9434-d5 AL-6515-d5
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (385.64 mM)
SMILES O=C(C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H])C2=CC=CC(CC(N)=O)=C2N
Peso molecular (g/mol) 259.31
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.31
Porcentaje de pureza 98.0%