Descripción
- Revestimiento de neopreno de primera calidad.
- Buena resistencia a todos los peligros mecánicos.
- La cómoda forma anatómica del guante se adapta al contorno de la mano en reposo.
- Mejora la movilidad y reduce la fatiga de las
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la parte posterior | Neopreno |
| Certificaciones/conformidad | Norma de CATEGORÍA III, EN 374, EN 388: 3121, ANSI, FDA 21 CFR 177.2600 |
| Material del manguito | Neopreno |
| Coating Material | Neopreno |
| Color | Negro |
| Acabado exterior | Sin textura |
| Hand | Específico |
| Uso en laboratorio/sala limpia | Sí |
| Latex Free | Sí |
| Material | Neopreno |
| Mostrar más |