Learn More
Ansell Edmont™ Guantes de neopreno resistentes a los productos químicos Scorpio™ 09-430
Código de producto. 15650904 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
tamaño 10
Código de producto.
15650904 tamaño 10
1 options
Código de producto. 15650904 Proveedor Ansell Edmont™ N.º de proveedor 9430100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona una defensa óptima hasta el hombro. Los guantes de neopreno resistentes a los productos químicos Escorpio™ 09-430 Ansell Edmont™ tienen una cómoda forma anatómica y ofrecen una excelente protección química y mecánica.
En entornos donde los riesgos mecánicos se combinan con la exposición a productos químicos, la robusta serie de guantes de neopreno 09-430 proporciona una defensa óptima para todo el brazo.
  • Guantes de protección contra productos químicos y líquidos
  • Revestimiento de neopreno de primera calidad
  • Revestimiento de tejido de punto jersey de algodón
  • Protege contra una amplia variedad de aceites, ácidos, sustancias cáusticas, alcoholes y una multitud de disolventes
  • Buena resistencia a todos los peligros mecánicos
  • Manopla especial con aislamiento Hi-Lo y forro de algodón acolchado, para su uso a bajas y altas temperaturas
  • Permite la manipulación intermitente en líquidos calientes de hasta 180 °C y temperaturas bajas de hasta – 25 °C
  • Mejora la movilidad y reduce la fatiga de las manos
  • Certificación de la FDA21 CFR 177-2600
Aplicaciones:
  • Extruir, doblar y perforar formas
  • Fabricación de piezas de metal, láminas de vidrio
  • Operaciones de fundición
  • Manipulación de materiales con bordes afilados o ásperos
  • Procesamiento de láminas, bobinas y tubos
  • Fugas inesperadas, derrames u otros tipos de escapes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2006 y EN 374:2003 :3121, ANSI, FDA 21 CFR 177.2600
Clasificación Norma de CATEGORÍA III
Coating Material Neopreno
Color Negro
Acabado exterior Suave
Hand Específico
Uso en laboratorio/sala limpia Sí
Latex Free Sí
Material Neopreno
Tipo de producto Guantes de inmersión
Tamaño 10
Esterilidad No estéril
Temperature (Metric) Max 180 °C
Estilo de puño de los guantes Manopla
Material de revestimiento Tejido de punto de algodón
Revestimiento Revestido
Tipo de empaquetado 12 pares por caja
Tipo de Palm Palma totalmente recubierta
Cantidad 12 pares
Resistente a Excelentes productos químicos de amplio espectro: aceites, ácidos, cáusticos, alcoholes y multitud de disolventes
Serie Scorpio 09-430
Longitud (imperial) 31 pulg
Longitud (métrico) 800 mm