Descripción
- Permite la manipulación intermitente en líquidos calientes de hasta 180 °C y temperaturas bajas de hasta – 25 °C.
- La cómoda forma anatómica del guante se adapta al contorno de la mano en reposo.
- Mejora la movilidad y reduce la fatiga de las manos.
- Buena resistencia a todos los peligros mecánicos.
- Revestimiento de neopreno.
- Superficie de agarre con acabado suave.
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la parte posterior | Neopreno |
| Certificaciones/conformidad | Norma de CATEGORÍA III, EN 374, EN 388: 3121, ANSI, FDA 21 CFR 177.2600 |
| Material del manguito | Neopreno |
| Coating Material | Neopreno |
| Uso en laboratorio/sala limpia | Sí |
| Tipo de producto | Guantes de inmersión |
| Tamaño | 10 |
| Modelo | 09-022 |
| Temperature (Metric) Max | 180 °C |
| Estilo de puño de los guantes | Manopla |
| Mostrar más |