Learn More
Neotamo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Neotame |
| CAS | 165450-17-9 |
| Fórmula molecular | C20 H30 N2 O5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | L-Phenylalanine','N-(3,3-dimethylbutyl)-L-α-aspartyl-','2-methyl ester, L-Phenylalanine','N-[N-(3,3-dimethylbutyl)-L-α-aspartyl]-','1-methyl ester, E 961, L,L-Neotame, Mirasee, Mirasee 200, Neotame |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H30N2O5/c1-20(2,3)10-11-21-15(13-17(23)24)18(25)22-16(19(26)27-4)12-14-8-6-5-7-9-14/h5-9,15-16,21H,10-13H2,1-4H3,(H,22,25)(H,23,24)/t15-,16-/m0/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@H](CC(=O)O)NCCC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | Ácido (3S)-3-(3,3-dimetilbutilamino)-4-[[(2S)-1-metoxi-1-oxo-3-fenilpropan-2-il]amino]-4-oxobutanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 378.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 378.2155 |