Learn More
Neotamo 1000 μg/ml en agua, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30315874
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30315874 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30315874 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA15501000WA1000
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Neotame
CAS 165450-17-9
Nombres de analitos o componentes Neotame
Condiciones de envío +4°C
Fórmula molecular C20 H30 N2 O5
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo L-Phenylalanine, N-(3,3-dimethylbutyl)-L-α-aspartyl-, 2-methyl ester, L-Phenylalanine, N-[N-(3,3-dimethylbutyl)-L-α-aspartyl]-, 1-methyl ester, E 961, L,L-Neotame, Mirasee, Mirasee 200, Neotame
Fórmula InChI InChI=1S/C20H30N2O5/c1-20(2,3)10-11-21-15(13-17(23)24)18(25)22-16(19(26)27-4)12-14-8-6-5-7-9-14/h5-9,15-16,21H,10-13H2,1-4H3,(H,22,25)(H,23,24)/t15-,16-/m0/s1
SMILES COC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@H](CC(=O)O)NCCC(C)(C)C
Nombre IUPAC Ácido (3S)-3-(3,3-dimetilbutilamino)-4-[[(2S)-1-metoxi-1-oxo-3-fenilpropan-2-il]amino]-4-oxobutanoico
Solvent or Matrix Water
Peso molecular (g/mol) 378.46
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 378.2155 g/mol