Learn More
Metilsulfato de neostigmina, Mikromol™
Código de producto. 18041230
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
18041230 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 18041230 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0857.00
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Metilsulfato de neostigmina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Neostigmine Methyl Sulfate
CAS 51-60-5
Nombres de analitos o componentes Neostigmine Methyl Sulfate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H19 N2 O2 . C H3 O4 S
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Neostigmine metilsulfate, 3-[(Dimethylcarbamoyl)oxy]-N,N,N-trimethylanilinium methyl sulfate
Fórmula InChI InChI=1S/C12H19N2O2.CH4O4S/c1-13(2)12(15)16-11-8-6-7-10(9-11)14(3,4)5;1-5-6(2,3)4/h6-9H,1-5H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1
SMILES COS(=O)(=O)[O-].CN(C)C(=O)Oc1cccc(c1)[N+](C)(C)C
Nombre IUPAC [3-(dimetilcarbamoiloxi)fenil]-trimetilazanio;metilsulfato
Peso molecular (g/mol) 334.39
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 334.1199 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.