Learn More
Metilsulfato de neostigmina, LoGiCal
Código de producto. 30459885
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30459885 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459885 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0857.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Neostigmine Methyl Sulfate
CAS 51-60-5
Nombres de analitos o componentes Neostigmine Methyl Sulfate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H19 N2 O2 . C H3 O4 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Neostigmine metilsulfate, 3-[(Dimethylcarbamoyl)oxy]-N,N,N-trimethylanilinium methyl sulfate
Fórmula InChI InChI=1S/C12H19N2O2.CH4O4S/c1-13(2)12(15)16-11-8-6-7-10(9-11)14(3,4)5;1-5-6(2,3)4/h6-9H,1-5H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1
Tipo de solución Neat
SMILES COS(=O)(=O)[O-].CN(C)C(=O)Oc1cccc(c1)[N+](C)(C)C
Nombre IUPAC [3-(dimetilcarbamoiloxi)fenil]-trimetilazanio;metilsulfato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 334.39
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 334.1199 g/mol