Learn More
Neostigmina Metil Sulfato, TRC
Código de producto. 30482894
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30482894 100 mg -
30475593 1 g -
30481107 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30482894 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN390020100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51-60-5
Fórmula molecular C12 H19 N2 O2 . C H3 O4 S
Peso molecular (g/mol) 334.39
Sinónimo Ammonium, (m-hydroxyphenyl)trimethyl-, methyl sulfate, dimethylcarbamate (8CI), Benzenaminium, 3-[[(dimethylamino)carbonyl]oxy]-N,N,N-trimethyl-, methyl sulfate (9CI), (3-Dimethylcarbamoyloxyphenyl)trimethylammonium methyl sulfate, (3-Hydroxyphenyl)trimethylammonium methyl sulfate dimethylcarbamic ester, (m-Hydroxyphenyl)trimethylammonium methyl sulfate dimethylcarbamate, 3-(Dimethylcarbamoxy)phenyl trimethylammonium methyl sulfate, Eustigmin methyl sulfate, GD 65, Hodostin, Intrastigmina, Kirkstigmine methyl sulfate, Leostigmine methyl sulfate, Metastigmin, NSC 93753, Neoeserine methyl sulfate, Neostigmeth, Neostigmine methosulfate, Neostigmine methyl sulfate, Neostigmine mono(methyl sulfate), Normastigmin, Philostigmin methyl sulfate, Polstigmine, Proserine, Proserine methyl sulfate, Prostigmin methyl sulfate, Prostigmine methyl sulfate, Stiglyn, Stigmanol methyl sulfate, Stigmosan methyl sulfate, Synstigmine, Syntostigmin, Syntostigmin (injection), Vagostigmin, Vagostigmine methyl sulfate
Nombre IUPAC [3-(dimetilcarbamoxi)fenilo]-trimetilaziano; Sulfato de metilo
SMILES COS(=O)(=O)[O-].CN(C)C(=O)Oc1cccc(c1)[N+](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Neostigmine Methyl Sulfate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H19N2O2.CH4O4S/c1-13(2)12(15)16-11-8-6-7-10(9-11)14(3,4)5;1-5-6(2,3)4/h6-9H,1-5H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 334.1199