Learn More
Neostigmine methyl sulfate, MedChemExpress
Código de producto. 16418686
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16418686 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16418686 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1206
MedChemExpress Neostigmine methyl sulfate is a reversible inhibitor of acetylcholinesterase, can not cross the blood-brain barrier.
Neostigmine methyl sulfate is a reversible inhibitor of acetylcholinesterase, can not cross the blood-brain barrier.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Neostigmine methyl sulfate
CAS 51-60-5
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H22N2O6S
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (299.05 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (299.05 mM)
SMILES C[N+](C)(C)C1=CC=CC(OC(N(C)C)=O)=C1.O=S(OC)([O-])=O
Peso molecular (g/mol) 334.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 334.39
Porcentaje de pureza 99.76%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation