Learn More
Bromuro de neostigmina, Mikromol™
Código de producto. 18082200
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18082200 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 18082200 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1568.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Bromuro de neostigmina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Neostigmine Bromide
CAS 114-80-7
Nombres de analitos o componentes Neostigmine Bromide
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C12 H19 N2 O2 . Br
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Benzenaminium, 3-[[(dimethylamino)carbonyl]oxy]-N,N,N-trimethyl-, bromide, (m-Hydroxyphenyl)trimethylammonium bromide, dimethylcarbamate, Ammonium, (m-hydroxyphenyl)trimethyl-, bromide, dimethylcarbamate, Benzenaminium, 3-[[(dimethylamino)carbonyl]oxy]-N,N,N-trimethyl-, bromide, Neostigmine bromide, Carbamic acid, dimethyl-, ester with (m-hydroxyphenyl)trimethylammonium bromide, (3-Dimethylcarbamoyloxyphenyl)trimethylammonium bromide, Eustigmin bromide, Kirkstigmine bromide, Neoeserine bromide, Neoesserin, Philostigmin bromide, Prostigmin bromide, Prostigmine bromide, Stigmanol bromide, Stigmosan bromide, Syntostigmin (tablet), Syntostigmin bromide, Vagostigmine bromide
Fórmula InChI InChI=1S/C12H19N2O2.BrH/c1-13(2)12(15)16-11-8-6-7-10(9-11)14(3,4)5;/h6-9H,1-5H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Br-].CN(C)C(=O)Oc1cccc(c1)[N+](C)(C)C
Nombre IUPAC Bromuro de [3-(dimetilcarbamoiloxi)fenil]-trimetilazanio
Peso molecular (g/mol) 303.2
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 302,063 g/mol