Learn More
Neostigmine Bromide, MedChemExpress
Código de producto. 16468296
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16468296 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16468296 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0423
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress Neostigmine Bromide is a cholinesterase inhibitor used in the treatment of myasthenia gravis.
Neostigmine Bromide is a cholinesterase inhibitor used in the treatment of myasthenia gravis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Neostigmine Bromide
CAS 114-80-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H19BrN2O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo Eustigmin bromide Neoserine bromide
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (329.82 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (329.82 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[N+](C)(C)C1=CC=CC(OC(N(C)C)=O)=C1.[Br-]
Peso molecular (g/mol) 303.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 303.2
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation