Learn More
Bromuro de neostigmina, LoGiCal
Código de producto. 30460830
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30460830 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30460830 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1568.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Neostigmine Bromide
CAS 114-80-7
Nombres de analitos o componentes Neostigmine Bromide
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C12 H19 N2 O2 . Br
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Benzenaminium, 3-[[(dimethylamino)carbonyl]oxy]-N,N,N-trimethyl-, bromide, (m-Hydroxyphenyl)trimethylammonium bromide, dimethylcarbamate, Ammonium, (m-hydroxyphenyl)trimethyl-, bromide, dimethylcarbamate, Benzenaminium, 3-[[(dimethylamino)carbonyl]oxy]-N,N,N-trimethyl-, bromide, Neostigmine bromide, Carbamic acid, dimethyl-, ester with (m-hydroxyphenyl)trimethylammonium bromide, (3-Dimethylcarbamoyloxyphenyl)trimethylammonium bromide, Eustigmin bromide, Kirkstigmine bromide, Neoeserine bromide, Neoesserin, Philostigmin bromide, Prostigmin bromide, Prostigmine bromide, Stigmanol bromide, Stigmosan bromide, Syntostigmin (tablet), Syntostigmin bromide, Vagostigmine bromide
Fórmula InChI InChI=1S/C12H19N2O2.BrH/c1-13(2)12(15)16-11-8-6-7-10(9-11)14(3,4)5;/h6-9H,1-5H3;1H/q+1;/p-1
Tipo de solución Sin diluir
SMILES [Br-].CN(C)C(=O)Oc1cccc(c1)[N+](C)(C)C
Nombre IUPAC Bromuro de [3-(dimetilcarbamoiloxi)fenil]-trimetilazanio
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 303.2
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 302,063 g/mol