Learn More
Neospiramicina I 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30323252
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30323252 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30323252 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA15500940AL100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Neo Spiramycin I
CAS 70253-62-2
Nombres de analitos o componentes Neo Spiramycin I
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C36 H62 N2 O11
Concentración 100 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C36H62N2O11/c1-21-19-25(17-18-39)34(49-36-33(43)31(38(7)8)32(42)24(4)47-36)35(44-9)27(40)20-29(41)45-22(2)13-11-10-12-14-28(21)48-30-16-15-26(37(5)6)23(3)46-30/h10-12,14,18,21-28,30-36,40,42-43H,13,15-17,19-20H2,1-9H3/b11-10+,14-12+/t21-,22-,23-,24-,25+,26+,27-,28+,30-,31+,32-,33-,34+,35+,36+/m1/s1
SMILES CO[C@H]1[C@H](O)CC(=O)O[C@H](C)C\C=C\C=C\[C@H](O[C@@H]2CC[C@@H]([C@@H](C)O2)N(C)C)[C@H](C)C[C@H](CC=O)[C@@H]1O[C@@H]3O[C@H](C)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]3O)N(C)C
Nombre IUPAC 2-[(4R,5S,6S,7R,9R,10R,11E,13E,16R)-6-[(2S,3R,4S,5S,6R)-4-(dimetilamino)-3,5-dihidroxi-6-metiloxan-2-il]oxi-10-[(2S,5S,6R)-5-(dimetilamino)-6-metiloxan-2-il]oxi-4-hidroxi-5-metoxi-9,16-dimetil-2-oxo-1-oxaciclohexadeca-11,13-dien-7-il]acetaldehído
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 698.88
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 698,4354 g/mol
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.