Learn More
Neosolaniol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Neosolaniol |
| CAS | 36519-25-2 |
| Fórmula molecular | C19 H26 O8 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | NSC 197212, Neosolaniol, Neozolaniol, Solaniol, Solaniol (sesquiterpene) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H26O8/c1-9-5-13-18(6-12(9)22,7-24-10(2)20)17(4)15(26-11(3)21)14(23)16(27-13)19(17)8-25-19/h5,12-16,22-23H,6-8H2,1-4H3/t12-,13+,14+,15+,16+,17+,18+,19?/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)OC[C@]12C[C@H](O)C(=C[C@H]1O[C@@H]3[C@H](O)[C@@H](OC(=O)C)[C@@]2(C)C34CO4)C |
| Peso molecular (g/mol) | 382.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 382.1628 |