Learn More
Neoseptin 3, MedChemExpress
Código de producto. 16490439
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16490439 10 mg 10 miligramos
16414106 25 mg 25 miligramos
16402648 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16490439 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYU00435
MedChemExpress Neoseptin 3 is a Toll-like receptor 4/myeloid differentiation factor 2 (mTLR4/MD-2) agonist with an EC50 of 18.5 μM.
Neoseptin 3 is a Toll-like receptor 4/myeloid differentiation factor 2 (mTLR4/MD-2) agonist with an EC50 of 18.5 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Neoseptin 3
CAS 1622863-21-1
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H34N2O4
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (210.71 mM)
SMILES CC(C)(C)OC([C@H](CCC1=CC=CC=C1)NC(C2=CC(CCC3=CC=C(O)C=C3)=C(N)C=C2)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 474.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 474.59
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease