Learn More
Neopterin, MedChemExpress
Código de producto. 16400489
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
16400489 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 16400489 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYW040055
MedChemExpress Neopterin (D-(+)-Neopterin), a catabolic product of guanosine triphosphate (GTM), serves as a marker of cellular immune system activation.
Neopterin (D-(+)-Neopterin), a catabolic product of guanosine triphosphate (GTM), serves as a marker of cellular immune system activation.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Neopterin
CAS 2009-64-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H11N5O4
Cantidad 10 mg
Sinónimo D-(+)-Neopterin D-erythro-Neopterin
Información de solubilidad DMSO : 6.25 mg/mL (24.68 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=C2C(N=CC([C@H](O)[C@H](O)CO)=N2)=NC(N)=N1
Peso molecular (g/mol) 253.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.21
Porcentaje de pureza 98.03%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation