Learn More
Kartell™ Juntas tóricas de neopreno
Código de producto. 11969898
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Para 230
Para 8890A
Para 8890X
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
11969898 Para 8890A cada uno
12523357 Para 8890X cada uno
12034707 Para 230 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11969898 Proveedor Kartell™ N.º de proveedor 0055700
Complete un desecador de filtración y vacío con una junta tórica de repuesto. Las juntas tóricas de neopreno Kartell™ forman un sello con la cubierta transparente y la base de polipropileno de un desecador de filtración y vacío.
  • Componente esencial de un desecador de filtración y vacío
  • Junta tórica de repuesto
  • Extienda un poco de grasa en la junta tórica para ayudar a establecer el vacío inicial
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Para 8890A
Cantidad 1Each
Tipo de producto Junta tórica
Material Neopreno
Color Negro