Descripción
- Guantes de neopreno
- Una pieza, sin costuras, calibre 0,015
- Con juntas tóricas
- Para su uso con las cajas de guantes Labconco Protector™ y Precise™ y con cajas de pesas XPert™.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Negro |
| Material | Neopreno |
| En polvo | sin polvo |
| Tamaño | 8,5 |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo de empaquetado | 1 reparaciones |