Learn More
Neoponcirina (mezcla de diastereómeros), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Neoponcirin (Mixture of diastereomers) |
| CAS | 2418540-64-2 |
| Fórmula molecular | C28H34O14 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (RS)-5-Hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-4-oxo-3,4-dihydro-2H-chromen-7-yl 6-O-(alpha-L-rhamnopyranosyl)-beta-D-glucopyranoside, Didymin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H34O14/c1-11-21(31)23(33)25(35)27(39-11)38-10-19-22(32)24(34)26(36)28(42-19)40-14-7-15(29)20-16(30)9-17(41-18(20)8-14)12-3-5-13(37-2)6-4-12/h3-8,11,17,19,21-29,31-36H,9-10H2,1-2H3/t11-,17?,19+,21-,22+,23+,24-,25+,26+,27+,28+/m0/s1 |
| SMILES | O=C1C2=C(O)C=C(O[C@@H]3O[C@H](CO[C@H]4[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](C)O4)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C=C2OC(C5=CC=C(OC)C=C5)C1 |
| Nombre IUPAC | 5-hidroxi-2-(4-metoxifenil)-7-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-((((2R,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-metiltetrahidro-2H-piran-2-il)oxi)metil)tetrahidro-2H-piran-2-il)oxi)croman-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 594.56 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 594.19 |