Learn More
Neofitadieno (80%), TRC
Código de producto. 30004898
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004898 100 mg 100 miligramos
17968304 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30004898 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN390000100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 504-96-1
Fórmula molecular C20 H38
Peso molecular (g/mol) 278.52
Sinónimo 7,11,15-Trimethyl-3-methylene-1-hexadecene, 2-(4,8,12-Trimethyltridecyl)-1,3-butadiene, 2-(4,8,12-Trimethyltridecyl)buta-1,3-diene, 3-Methylene-7,11,15-trimethylhexadec-1-ene;
Nombre IUPAC 7,11,15-trimetil-3-metilidenehexadec-1-ene
SMILES CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(=C)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Neophytadiene
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H38/c1-7-18(4)12-9-14-20(6)16-10-15-19(5)13-8-11-17(2)3/h7,17,19-20H,1,4,8-16H2,2-3,5-6H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.2974