Learn More
Neofitadiena (80%) (1mg/mL en cloroformo), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Neophytadiene |
| CAS | 504-96-1 |
| Fórmula molecular | C20 H38 |
| Cantidad | 1 mL |
| Sinónimo | 7,11,15-Trimethyl-3-methylene-1-hexadecene, 2-(4,8,12-Trimethyltridecyl)-1,3-butadiene, 2-(4,8,12-Trimethyltridecyl)buta-1,3-diene, 3-Methylene-7,11,15-trimethylhexadec-1-ene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H38/c1-7-18(4)12-9-14-20(6)16-10-15-19(5)13-8-11-17(2)3/h7,17,19-20H,1,4,8-16H2,2-3,5-6H3 |
| SMILES | CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(=C)C=C |
| Nombre IUPAC | 7,11,15-trimetil-3-metilidenehexadec-1-ene |
| Peso molecular (g/mol) | 278.52 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 278.2974 |
| Mostrar más |