Learn More
Éter diglicidílico de neopentilglicol (> 40%), CRT
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3-Bis(2,3-epoxypropoxy)-2,2-dimethylpropane |
| CAS | 17557-23-2 |
| Fórmula molecular | C11 H20 O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Oxirane','2,2'-[(2,2-dimethyl-1,3-propanediyl)bis(oxymethylene)]bis-, Propane','1,3-bis(2,3-epoxypropoxy)-2,2-dimethyl- (8CI), 2,2'-[(2,2-Dimethyl-1,3-propanediyl)bis(oxymethylene)]bis[oxirane], 1,3-Bis(glycidyloxy)-2,2-dimethylpropane, 2,2-Bis(glycidyloxym |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H20O4/c1-11(2,7-12-3-9-5-14-9)8-13-4-10-6-15-10/h9-10H,3-8H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)(COCC1CO1)COCC2CO2 |
| Nombre IUPAC | 2-[[2,2-dimetil-3-(oxiran-2-ilmetoxi)propoxi]metil]oxirano |
| Peso molecular (g/mol) | 216.274 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 216.136 |