Learn More
Cloruro de neopentilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11377675
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11377675 25 g 25 g
11367675 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11377675 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L02365.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 753-89-9 | C5H11Cl | 106.593 g/mol
Neopentyl chloride is a substrate used for quantum mechanics calculations on LinB to study about active site conformations and protonation states for catalysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de neopentilo es un sustrato que se utiliza en los cálculos de mecánica cuántica sobre LinB para estudiar las conformaciones de sitio activo y los estados de protonación para la catálisis.
Solubilidad
Miscible con disolventes orgánicos. Inmiscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y metales alcalinos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 753-89-9
Fórmula molecular C5H11Cl
Peso molecular (g/mol) 106.593
Número MDL MFCD00000941
Clave InChI JEKYMVBQWWZVHO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12956
Nombre IUPAC 1-cloro-2,2-dimetilpropano
SMILES CC(C)(C)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Neopentyl chloride
Punto de fusión -20°C
Densidad 0.868
Punto de ebullición 83°C to 84°C
Temperatura de inflamación −8°C (17°F)
Olor Sweet
Fórmula lineal (CH3)3CCH2Cl
Índice de refracción 1.4039
Cantidad 25 g
Número UN UN1107
Beilstein 1730985
Sinónimo neopentyl chloride, propane, 1-chloro-2,2-dimethyl, neo-pentylchloride, t-c4h9ch2cl, 2,2-dimethylpropyl chloride, acmc-1bc1q, neopentyl chloride 5g, propane,1-chloro-2,2-dimethyl, 1-chloro-2,2-dimethylpropane
Información de solubilidad Miscible with organic solvents. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.6
Porcentaje de pureza 98%