Learn More
Bromuro de neopentilo, 98%
Código de producto. 10515134 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10515134 5 g Frasco de vidrio 5 g
10470504 1 g Frasco de vidrio 1 g
10316774 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10515134 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 425720050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 630-17-1 | C5H11Br | 151,05 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 630-17-1
Fórmula molecular C5H11Br
Peso molecular (g/mol) 151.05
Número MDL MFCD00000209
Clave InChI CQWYAXCOVZKLHY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo neopentyl bromide, propane, 1-bromo-2,2-dimethyl, 1-bromo-2,2-dimethyl-propane, ccris 4895, neopentylbromde, neopentylbromide, neo-pentyl bromide, ch3 3cch2br, 3-bromo-2,2-dimethylpropyl, neopentyl bromide 5g
PubChem CID 12415
Nombre IUPAC 1-bromo-2,2-dimetilpropano
SMILES CC(C)(C)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Neopentyl bromide
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.1990g/mL
Punto de ebullición 105°C to 106°C (767.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 7°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3CCH2Br
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.199
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.04
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Neopentyl bromide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación