Learn More
Bromuro de neopentilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Neopentyl bromide is used in synthesis of S-alkylated cysteine derivatives with branched alkyl chains. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El bromuro de neopentilo se utiliza en la síntesis de derivados de la cisteína alquilada con S con cadenas de alquilo ramificadas. Puede usarse en la industria agroquímica, farmacéutica y de los colorantes.
Solubilidad
Soluble en etanol, éter, aetona y benceno. Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Neopentyl bromide |
| Densidad | 1.195 |
| Punto de ebullición | 104°C to 106°C |
| Temperatura de inflamación | 6°C (42°F) |
| Índice de refracción | 1.436 |
| Cantidad | 25 g |
| Número UN | UN1993 |
| Beilstein | 1730989 |
| Información de solubilidad | Soluble in ethanol,ether,aetone and benzene. Insoluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 151.05 |
| Show More |