Learn More
Alcohol neopentílico, 99 % Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10058581 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10058581 10 g Glass bottle 10 g
10520712 50 g Frasco de vidrio 50 g
10697304 250 g Frasco de vidrio 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10058581 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 128250100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 75-84-3 | C5H12O | 88.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-84-3
Fórmula molecular C5H12O
Peso molecular (g/mol) 88.15
Número MDL MFCD00004682
Clave InChI KPSSIOMAKSHJJG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo neopentyl alcohol, 2,2-dimethyl-1-propanol, 2,2-dimethylpropanol, tert-butylcarbinol, 1-propanol, 2,2-dimethyl, tert-butyl carbinol, neopentanol, neopentylalcohol, neoamyl alcohol, 2,2-dimethylpropyl alcohol
PubChem CID 6404
Nombre IUPAC 2,2-dimetilpropan-1-ol
SMILES CC(C)(C)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Neopentyl alcohol
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 52°C to 53°C
Color Incolora
Densidad 0.8100g/mL
Punto de ebullición 113°C to 114°C
Temperatura de inflamación 37°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Glass bottle
Fórmula lineal (CH3)3CCH2OH
Cantidad 10 g
Beilstein 01, 406
Índice Merck 15, 6542
Gravedad específica 0.81
Información de solubilidad Solubility in water: 3.5% (25 c)
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.15
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Waxy Crystalline Solid
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Neopentyl alcohol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.