Learn More
Alcohol neopentílico, 99 % Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11416997
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11416997 25 g 25 g
11426997 100 g 100 g
11436997 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11416997 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14390.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 75-84-3 | C5H12O | 88.15 g/mol
It is used in the Mitsunobu reaction of methyl salicylate coupling of sterically hindered substrates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en la reacción de Mitsunobu del acoplamiento de salicilato de metilo de sustratos estéricamente obstaculizados.
Solubilidad
Soluble en agua a (20 °C, 40 g/L), alcohol y éter. La solubilidad en metanol es casi transparente.
Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-84-3
Fórmula molecular C5H12O
Peso molecular (g/mol) 88.15
Número MDL MFCD00004682
Clave InChI KPSSIOMAKSHJJG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo neopentyl alcohol, 2,2-dimethyl-1-propanol, 2,2-dimethylpropanol, tert-butylcarbinol, 1-propanol, 2,2-dimethyl, tert-butyl carbinol, neopentanol, neopentylalcohol, neoamyl alcohol, 2,2-dimethylpropyl alcohol
PubChem CID 6404
Nombre IUPAC 2,2-dimetilpropan-1-ol
SMILES CC(C)(C)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Neopentyl alcohol
Punto de fusión 52°C to 56°C
Densidad 0.818
Punto de ebullición 111°C to 114°C
Temperatura de inflamación 36°C (96°F)
Cantidad 25 g
Número UN UN1325
Beilstein 1730984
Índice Merck 14,6457
Información de solubilidad Soluble in water at (20°C 40g/L),alcohol,and ether. Solubility in methanol is almost transparent.
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.15
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Neopentyl alcohol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Neopentyl alcohol