Learn More
4-(4,4,5,5-Tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)bencenosulfonato de neopentilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Neopentyl 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzenesulfonate |
| CAS | 648905-68-4 |
| Fórmula molecular | C17H27BO5S |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)benzenesulfonic Acid 2,2-dimethylpropyl Ester, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)-benzenesulfonic Acid 2,2-dimethylpropyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H27BO5S/c1-15(2,3)12-21-24(19,20)14-10-8-13(9-11-14)18-22-16(4,5)17(6,7)23-18/h8-11H,12H2,1-7H3 |
| SMILES | O=S(C1=CC=C(B2OC(C)(C)C(C)(C)O2)C=C1)(OCC(C)(C)C)=O |
| Nombre IUPAC | 4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)bencenosulfonato de neopentilo |
| Peso molecular (g/mol) | 354.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 354.17 |