Learn More
Invitrogen™ Kit de sistema de transfección Neon™ de 100 μl
Código de producto. p-7180351
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de reacciones:
50 reacciones
96 x 2
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de reacciones Tamaño de la unidad
10114334 96 x 2 cada uno
10704289 50 reacciones cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10114334 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MPK10096
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Includes
30 ml de tampón de resuspensión R, 30 ml de tampón de resuspensión T, 2 x 150 ml de tampón electrolítico E2, 96 x 100 μl de puntas Neon™, 20 tubos de electroporación Neon
Kit de sistema de transfección Neon™ de 100 μl
  • Para su uso con el sistema de transfección Neon.
  • Utilice este kit para volúmenes de transfección de 100 μl, que contengan 5 x 105–2 x 106 células adherentes o 1 x 106– 5 x 106 células de suspensión.
  • Las células que se han transfectado mediante las puntas Neon de 100 μl están ya listas para lavarse y colocarse en una placa de cultivo de 6 pocillos, 60mm o 10cm, en función del protocolo
ARNhc adenoviral, cultivo celular, transfección plasmídica de ARNhc y miARN, ARNi, transfección de ARNi, investigación epigenética de ARNi y ARN no codificante, ARNi retroviral, transfecciones de células madre y células primarias, transfección de ARNip sintético, transfección, ARNi vectorial, ARNip
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Clasificación Libre de material de origen animal, definido químicamente, bajo en proteínas, sin componentes xenobióticos, factores de crecimiento reducidos, suero reducido
Contenido y almacenamiento • 30 ml de tampón de resuspensión R
• 30 ml de tampón de resuspensión T
• 2 x 150 ml de tampón electrolítico E2
• Puntas Neon™ de 96 x 100 µl
• 20 tubos de electroporación Neon™
Almacenar la caja de tampones a 4 °C y las cajas de puntas y tubos a temperatura ambiente.
Tipo de célula Célula madre, célula primaria, célula difícil de transfeccionar
Formato Placa de 6 pocillos, placa de 12 pocillos, placa de 24 pocillos, placa de 48 pocillos, placa de 96 pocillos, matraces
Tipo de muestra ADN plasmídico, ARNip sintético
Transfection Technique Electroporación
Concentración 5 × 10^5–2 × 10^6 células/ml (células adherentes), 1 × 10^6–5 × 10^6 células/ml
Para utilizar con (equipo) Sistema de transfección Neon™
Para utilizar con (aplicación) Transfección
N.º de reacciones 96 x 2
Línea de productos Neón
Tipo de producto Kit del sistema de transfección
Cantidad 96 × 2 reacciones
Compatible con suero Sí
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Cantidad de material de partida 2x10^4 - 6 x10^8 células; varía según el tipo de célula
Tipo de sistema Sistema de transfección Neon™
Volumen de la muestra (métrico) 100 µl