Learn More
Invitrogen™ Kit de sistema de transfección Neon™ de 100 μl
Descripción
Includes
30 ml de tampón de resuspensión R, 30 ml de tampón de resuspensión T, 2 x 150 ml de tampón electrolítico E2, 96 x 100 μl de puntas Neon™, 20 tubos de electroporación Neon
- Para su uso con el sistema de transfección Neon.
- Utilice este kit para volúmenes de transfección de 100 μl, que contengan 5 x 105–2 x 106 células adherentes o 1 x 106– 5 x 106 células de suspensión.
- Las células que se han transfectado mediante las puntas Neon de 100 μl están ya listas para lavarse y colocarse en una placa de cultivo de 6 pocillos, 60mm o 10cm, en función del protocolo
ARNhc adenoviral, cultivo celular, transfección plasmídica de ARNhc y miARN, ARNi, transfección de ARNi, investigación epigenética de ARNi y ARN no codificante, ARNi retroviral, transfecciones de células madre y células primarias, transfección de ARNip sintético, transfección, ARNi vectorial, ARNip
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Clasificación | Libre de material de origen animal, definido químicamente, bajo en proteínas, sin componentes xenobióticos, factores de crecimiento reducidos, suero reducido |
| Contenido y almacenamiento | • 30 ml de tampón de resuspensión R • 30 ml de tampón de resuspensión T • 2 x 150 ml de tampón electrolítico E2 • Puntas Neon™ de 96 x 100 µl • 20 tubos de electroporación Neon™ Almacenar la caja de tampones a 4 °C y las cajas de puntas y tubos a temperatura ambiente. |
| Tipo de célula | Célula madre, célula primaria, célula difícil de transfeccionar |
| Formato | Placa de 6 pocillos, placa de 12 pocillos, placa de 24 pocillos, placa de 48 pocillos, placa de 96 pocillos, matraces |
| Tipo de muestra | ADN plasmídico, ARNip sintético |
| Transfection Technique | Electroporación |
| Concentración | 5 × 10^5–2 × 10^6 células/ml (células adherentes), 1 × 10^6–5 × 10^6 células/ml |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de transfección Neon™ |
| Para utilizar con (aplicación) | Transfección |
| N.º de reacciones | 96 x 2 |
| Afficher plus |